Merck
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-tryptophan, Fmoc-D-tryptophan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.46
Beilstein:
5462683
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
InChIKey
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)