Merck
473642
Sigma-Aldrich
Glycidylhexadecylether
technical grade
Synonym(e):
2,3-Epoxypropyl-hexadecylether
Größe auswählen
50 G
€ 99,10
€ 99,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 99,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 99,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC1CO1
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-19-18-21-19/h19H,2-18H2,1H3
InChIKey
YZUMRMCHAJVDRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Lei Zou et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 14(10), 1785-1795 (2018-07-26)
Convenient methods for the preparation of gene delivery platforms based on branched low molecular weight polyethylenimine (PEI) were described. Firstly, PEI lipids, with a low molecular weight PEI headgroup and hexadecyl chain tail group, were prepared through a highly efficient