Wichtige Dokumente
470279
Bismut(III)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Bismuttrichlorid, Trichlorbismut
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: bismuth
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
447 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.