Wichtige Dokumente
469653
(R)-(+)-Mandelsäurenitril
97%
Synonym(e):
(R)-(+)-α-Hydroxybenzolacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +42°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H](C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H/t8-/m0/s1
InChIKey
NNICRUQPODTGRU-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?