Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 307,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
mol wt
~3,780
viscosity
50 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethylpolysiloxane has been used:
- in culturing mouse embryos
- in preparation of oil-based nano-adjuvant candidates
- to reduce the brain movement in the post-cat craniotomy process
Klares, farbloses Flüssigpolymer, das als stationäre Phase in der Gaschromatographie und als Entschäumer verwendbar ist.
Biochem/physiol Actions
Dimethylpolysiloxane is a silicon-based organic polymer, inert and non-toxic. It is applicable in the pharmaceutical, food, and cosmetic industry. Dimethylpolysiloxane is excreted unchanged unaltered in the faeces and is non-mutagenic.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 50 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| viscosity 50 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 500 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 5 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - |
| mol wt ~3,780 | mol wt ~17,250 | mol wt ~770 | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxan
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?