Merck
464503
2-Decyl-1-tetradecanol
97%
Synonym(e):
2-Decyl-1-tetradecanol, 2-Decylmyristyl alcohol, 2-Decyltetradecanol, 2-Decyltetradecyl alcohol, 2-Dodecyl-1-dodecanol, Decyltetradecanol, Decyltetradecyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11CH[(CH2)9CH3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
261-385-0
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
InChI key
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Decyl-1-tetradecanol participates in the preparation of monosaccharide glycolipid.
Application
2-Decyl-1-tetradecanol may be used in the preparation of 2-decyltetradecyl (4-nitrophenyl)[11-([(2,5-dioxotetrahydro-1H-1-pyrrolyl)oxy]carbonyloxy)undecyl]phosphonate.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - open cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)