Merck
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
Größe auswählen
1 G
€ 57,70
10 G
€ 257,00
€ 57,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 57,70
10 G
€ 257,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2