Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,80 € 44,85 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 44,85
Listenpreis€ 59,80Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmol wt
average Mn ~380
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Emulsifier for metal-working fluids.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~380 | description average Mn ~700 | description 97% | description 97% |
| density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.99 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| mol wt average Mn ~380 | mol wt average Mn ~700 | mol wt - | mol wt - |
| refractive index n20/D 1.49 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?