Fortfahren mit
656291
4,5-Dibromo-2-Furosäure
97%
Synonym(e):
2,3-Dibromfuran-5-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Br2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
169-173 °C
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)c(Br)o1
InChI
1S/C5H2Br2O3/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9)
InChI key
BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of the effect of a furanyl halo-substituent on the intramolecular Diels-Alder reaction between the furan ring system and a pendant allylamide. The yield of the cycloaddition is improved with a C-5 bromide vs -chloro or -unsubstituted furan.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
153281N18005P49805
description
97%
description
97%
description
98%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
169-173 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
259-261 °C (lit.)
mp
229-231 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
nitro
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)