Fortfahren mit
463280
Glykolsäureethoxylatoleylether
average Mn ~700
Synonym(e):
Oleth-10-carbonsäure, Oleth-3-carbonsäure, Oleth-6-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)xCH=CH(CH2)8(OCH2CH2)yOCH2CO2H, x = 5-7, y~2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
901.47
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 63,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average Mn ~700
Quality Segment
impurities
≤1.5% NaCl, 6-10% water
refractive index
n20/D 1.461
density
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O.C17H34O.C16H32O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3;8-9,18H,2-7,10-17H2,1H3;7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2/b10-9-;9-8-;8-7-;;
InChI key
UWYGJWXPMKLMHK-CDQAOSTISA-N
Application
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Features and Benefits
Insensitive to hard water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
463299369314O8880
description
average Mn ~700
description
average Mn ~380
description
technical grade, 85%
description
≥99% (GC)
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
mol wt
average Mn ~700
mol wt
average Mn ~380
mol wt
-
mol wt
-
impurities
6-10% water, ≤1.5% NaCl
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)