Wichtige Dokumente
463094
Trimethylboran
electronic grade, ≥98.35%
Synonym(e):
Trimethylborane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Assay
≥98.35%
Form
gas
Eignung der Reaktion
core: boron
Verunreinigungen
<1 ppm Oxygen (O2)
<1.5% Dimethylethylborane [B(CH3)2C2H5]
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen (N2)
<100 ppm Methane (CH4)
<1000 ppm Trimethylamine (TMA)
<50 ppm Hydrogen (H2)
bp
−20.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−161.5 °C (lit.)
SMILES String
CB(C)C
InChI
1S/C3H9B/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
WXRGABKACDFXMG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?