Merck
462632
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptan
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
Beilstein:
1719086
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +7°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChIKey
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
130.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)