Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,10 € 51,82 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-868-2
Beilstein/REAXYS Number:
1882811
MDL number:
€ 51,82
Listenpreis€ 69,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
InChI key
ALRLPDGCPYIVHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent mutagen, carcinogen, environmental pollutant.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥98.5% (sum of isomers, GC) | description 99% | description 99% |
| form powder | form - | form crystals | form solid |
| mp 153-155 °C (lit.) | mp 99-102 °C | mp 55-58 °C (lit.) | mp 148-150 °C (lit.) |
| assay ≥95% | assay ≥98.5% (sum of isomers, GC) | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Nitropyren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?