461393
(S)-β-Methylphenethylamin
99%
Synonym(e):
(S)-2-Phenyl-1-propylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −35°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
207 °C (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
InChIKey
AXORVIZLPOGIRG-MRVPVSSYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter