459984
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, 99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Rhenium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.98% trace metals basis
Form
foil
Beschreibung
19.3 μΩ-cm, 20°C
Dicke
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges