Wichtige Dokumente
45885
(+)-Cedrylacetat
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
>200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
InChIKey
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)