Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
214-946-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥80.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.510-1.540
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fragrances using bi-dimensional gas chromatography coupled with quadrupole mass spectrometry (GCxGC-QMS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?