534560
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
Synonym(e):
L-Norleucinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
211.0 °F
Flammpunkt (°C)
99.44 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter