Merck
457248
Sigma-Aldrich
Poly(vinyltoluol-co-α-methylstyrol)
Synonym(e):
α-Methylstyrene-vinyltoluene copolymer, Methylstyrene-vinyltoluene copolymer
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H4CH3)]x[CH2C(CH3)(C6H5)]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.58
Säurezahl
<1 mg KOH/g
Iodzahl
23
Übergangstemp.
Tg (DSC) 52 °C (onset)
softening point 95-101 °C (ring and ball)
Löslichkeit
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
water, alcohols and glycols: insoluble
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)c1ccccc1.Cc2ccc(C=C)cc2.Cc3cccc(C=C)c3.Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/2C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h2*3-7H,1H2,2H3
InChIKey
OSBCHXNIHVRZCO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Adhesive, paint and lacquer additive.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Compatible with acrylic, styrene, butadiene and rosin polymers.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)