Merck
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrol)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Synonym(e):
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~72,000 by GPC
Übergangstemp.
Tg 106 °C
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1