Wichtige Dokumente
457175
Poly-(epichlorhydrin-co-ethylenoxid-co-allyl-glycidylether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Enthält
0.3% antioxidant
Zusammensetzung
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
Viskosität
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
Übergangstemp.
Tg −36 °C
Dichte
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
Anwendung
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)