Fortfahren mit
8.20744
Kalium-O-ethyldithiocarbonat
for synthesis
Synonym(e):
Kalium-O-ethyldithiocarbonat, Kaliumethylxanthogenat, Kaliumxanthogenat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5KOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.30
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-439-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
209-214 °C (decomposes)
solubility
1090 g/L
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[S-]C(=S)OCC
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 97,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
105104105109543839
description
for synthesis
description
anhydrous for analysis EMSURE®
description
anhydrous 99.99 Suprapur®
description
anhydrous for HPLC LiChropur
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
1090 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
209-214 °C (decomposes)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
bulk density
700‑1000 kg/m3
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)