Merck
370959
Sigma-Aldrich
Lignin, alkalisch
Synonym(e):
Lignin, Kraft
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
surface tension 43 mN/m (1% aqueous)
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
5% moisture
Verlust
13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C
3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C
5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C
8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C
pH-Wert
6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)
Übergangstemp.
sintering point 188 °C
Löslichkeit
NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous)
MEK: partially soluble
benzene: insoluble
dioxane: soluble
ethylene glycol: soluble
hexane: insoluble
methanol: partially soluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
23 lb/cu.ft (loose)
32 lb/cu.ft (packed)
Allgemeine Beschreibung
Alkalisches Lignin, auch Kraft-Lignin genannt, ist ein komplexer dreidimensionaler Polymer und durch hydrolytischen Abbau entstanden. Es ist eine der wesentlichen Komponenten von Lignocellulosematerial. Lignin ist ein wichtiges Produkt für die Bioethanol-Herstellung der zweiten Generation und verbleibt als Verunreinigung nach der Separation von Cellulose aus Holz.
Anwendung
Alkalisches Lignin kann als Oberflächenbehandlungsmittel für Verbundstoffe aus Naturfasern und erdölbasierten Harzen genutzt werden. In potenziellen Anwendungen zur Entfernung von toxischen Metallionen aus Abwasser kann es als Biosorbens dienen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dong Tian et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 157-157 (2017-06-27)
Current single-stage delignification-pretreatment technologies to overcome lignocellulosic biomass recalcitrance are usually achieved at the expense of compromising the recovery of the polysaccharide components, particularly the hemicellulose fraction. One way to enhance overall sugar recovery is to tailor an efficient two-stage
Aiguo Wang et al.
Bioresource technology, 268, 505-513 (2018-08-17)
Maximizing the production of aromatic hydrocarbons from lignin conversion by coupling methane activation without solvent was investigated over Zn-Ga modified zeolite catalyst. The co-loading of Zn and Ga greatly improves lignin conversion, arene yield along with BTEX (i.e., benzene, toluene
Tanja Berger et al.
Folia microbiologica, 66(1), 87-98 (2020-09-26)
The potential of the culturable bacterial community from an Alpine coniferous forest site for the degradation of organic polymers and pollutants at low (5 °C) and moderate (20 °C) temperatures was evaluated. The majority of the 68 strains belonged to
Lignin-based carbon fibers: Oxidative thermostabilization of kraft lignin
Braun JL, et al.
Carbon, 43(2), 385-394 (2005)
Adriana L Romero-Olivares et al.
PloS one, 12(6), e0179674-e0179674 (2017-06-18)
Over the long term, soil carbon (C) storage is partly determined by decomposition rate of carbon that is slow to decompose (i.e., recalcitrant C). According to thermodynamic theory, decomposition rates of recalcitrant C might differ from those of non-recalcitrant C