Merck
456691
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-[bis-(2-hydroxyethyl)-amino]-azobenzol
Dye content 97 %
Synonym(e):
Disperse Black 9
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4N=NC6H4N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 97%
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
λmax
461 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥20000 at 458-464 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCO)CCO
InChI
1S/C16H20N4O2/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-19-15-5-7-16(8-6-15)20(9-11-21)10-12-22/h1-8,21-22H,9-12,17H2
InChIKey
NZKTVPCPQIEVQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)