Wichtige Dokumente
456233
L-Asparaginsäure-dimethylester -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
Dimethyl L-aspartate hydrochloride, L-Asp(OMe)OMe·HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?