Merck
455547
Sigma-Aldrich
Ferrocenboronsäure
Synonym(e):
NSC 119337
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11BFeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
InChIKey
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Redox-acitce electrochemical probe to monitor interactions involving sugars
Reactant involved in:
  • Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
  • Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
  • Suzuki-coupling reaction with organic triflates
  • Catalytic ortho-lithiation
Sonstige Hinweise
Enthält variierende Mengen Anhydrid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)