Fortfahren mit
345482
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbonsäure-methylester
98%
Synonym(e):
α,β-Isopropyliden-D-glyceric acid methyl ester, 2,3-O-Isopropyliden-D-glycerinsäure-methylester, Methyl-α,β-isopropyliden-D-glycerate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4292353
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +8.5°, c = 1.5 in acetone
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-75 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether, ketal
SMILES string
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI key
DOWWCCDWPKGNGX-RXMQYKEDSA-N
Application
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate may be used as a starting material to synthesize (2R)-[1-2H2]-glycerol, a probe to study the stereochemistry of glycerol metabolism in Streptomyces cattleya. It may also be used to synthesize organic building blocks like (R)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl toluene-p-sulfonate and (2S,8R)-2-amino-8-[(R) 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-8-oxooctanoic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
254606241806392170
description
98%
description
96%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
96%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
70-75 °C/10 mmHg (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)