Merck
453250
Sigma-Aldrich
3-Bromphenetol
97%
Synonym(e):
3-Bromphenyl-ethylether
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
Dichte
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)