Wichtige Dokumente
318035
(S)-(−)-α-Methoxy-α-trifluormethylphenylessigsäure
≥99%
Synonym(e):
(−)-MTPA, Moshers Säure
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]18/D −72°, c = 1.6 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
Dichte
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?