Merck
450669
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinon
98%
Größe auswählen
250 MG
€ 181,00
€ 181,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 181,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 181,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +47°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
86-87 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChIKey
QICFUFOXXNIZFF-ZCFIWIBFSA-N
Anwendung
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis used in diastereoselective Michael additions.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)