Merck
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-Phenylendiisopropyliden)bis-anilin
99%
Synonym(e):
Bisanilin P
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
163-166 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChIKey
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable