Fortfahren mit
360783
4,4′-Methylen-bis(2,6-diethylanilin)
99%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.48
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
237-185-4
MDL number:
€ 104,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
form
solid
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
InChI key
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
36079196355368849
description
99%
description
99%
description
analytical standard
description
technical grade, 95%
assay
99%
assay
99%
assay
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
assay
95%
mp
88-90 °C (lit.)
mp
121-123 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)