Merck
450308
Sigma-Aldrich
Aluminiumsulfat Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum sulfate hydrate, Dialuminum trisulfate hydrate
Größe auswählen
5 G
€ 64,40
€ 64,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 64,40
About This Item
Lineare Formel:
Al2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.15 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder and chunks
€ 64,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChIKey
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)