445746
Poly(methylmethacrylat)
average Mw ~350,000 by GPC
Synonym(e):
PMMA, Polymethacrylsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
580 °F
Mol-Gew.
average Mw ~350,000 by GPC
Reduzierte Viskosität
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
Säurezahl
<1 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
Löslichkeit
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble
esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChIKey
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.