Wichtige Dokumente
442666
(+)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarbonsäure
97%
Synonym(e):
(2R,3R,11R,12R)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan-2,3,11,12-tetracarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +62°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1OCCOCCO[C@H]([C@@H](OCCOCCO[C@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChIKey
FZERLKNAJSFDSQ-DDHJBXDOSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?