Merck
388424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-15-Krone-5
95%
Synonym(e):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan-2-methanol
Größe auswählen
1 G
€ 95,90
€ 95,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 95,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
Beilstein:
3589706
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 95,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
InChIKey
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)