Wichtige Dokumente
440825
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl]isocyanurat
technical grade
Synonym(e):
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
Viskosität
350 cSt(lit.)
bp
250 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
InChIKey
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.[1]
- Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.[2]
- Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.[3]
- Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?