Wichtige Dokumente
440728
2,5-Dimethyl-3-furancarbonsäure
98%
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-3-furancarboxylic acid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?