Wichtige Dokumente
440280
Trichlorethylsilan
99%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Z-1212, Ethyl-trichlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106 °C (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChIKey
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)