Fortfahren mit
430684
Strontiumbromid
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium dibromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SrBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-969-5
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Features and Benefits
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH14DCD3ECFLUH99C9D22BAMBH324AB8A7
description
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)