Fortfahren mit
472018
Strontiumcarbonat
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium(II)-Carbonat, Strontiumcarbonat (SrCO), Strontiummonocarbonat 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SrCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
216-643-7
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder
€ 66,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Greener Alternative Product
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
General description
Strontiumcarbonat ist eine schwache Base, die verbreitet als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Glaskathodenstrahlröhren, Farbstoffen in Feuerwerk, Leuchtstoffen für elektrolumineszente Vorrichtungen, Supraleitern und verschiedenen Sr-basierten Verbindungen eingesetzt wird. Es eignet sich auch als Co-Katalysator in photokatalytischen Verbundmaterialien, um ihren photoresponsiven Bereich zu vergrößern.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor to make perovskite oxides, which promote thermoelectric heat-to-electricity conversion, improving energy efficiency. Click here for more information.
Application
Strontiumcarbonat kann als Vorläufer für Folgendes verwendet werden:
  • Zum Herstellen von Keramikverbundmaterialien für Thermoelektronik vom n-Typ, z. B. SrTiO3–TiO2.
  • Zum Herstellen von SrCo3/SrO-Systemen für thermochemische Energiespeicheranwendungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
289833204455NIST987
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥98%
description
99.995% trace metals basis
description
NIST® SRM® 987, isotopic standard
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
-
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥98%
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumcarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf