Wichtige Dokumente
435627
Kaliumtetrafluoroaluminat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
KAlF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Empfohlene Produkte
SMILES String
F[Al](F)(F)(F)[K]
Verpackung
Packaged in poly bottles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)