Wichtige Dokumente
435554
Ethylendiamin-tetrakis(ethoxylat-block-propoxylat)tetrol
average Mn ~8,000
Synonym(e):
Tetronic 150R1
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~8,000
Brechungsindex
n20/D 1.455
Viskosität
1,840 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Übergangstemp.
softening point −17 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
InChIKey
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 250 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)