Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 446,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyridoxine
manufacturer/tradename
USP
mp
214-215 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Pyridoxinhydrochlorid-Tabletten
- Pyridoxinhydrochlorid-Injektion
- Wasserlösliche Vitamine als Tablette
- Wasserlösliche Vitamine als Kapseln
- Präparat mit wasserlöslichen Vitaminen
- Öl- und wasserlösliche Vitamine mit Mineralien als Kaugummi-Gele
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description meets USP testing specifications | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) agriculture |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family pyridoxine | API family - | API family pyridoxine | API family - |
| agency USP | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxin -hydrochlorid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?