Merck
434957
Sigma-Aldrich
Poly-(acrylamid-co-acrylsäure)
average Mw 15,000,000, granular
Synonym(e):
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Form
granular
Mol-Gew.
average Mw 15,000,000
Zusammensetzung
acrylic acid, 1.5 wt. %
Verunreinigungen
15 wt. % adsorbed water
pH-Wert
5-7
Viskosität
4-5 cP, 0.1 % in H2O
Löslichkeit
water and some protic solvents: soluble
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)