Merck
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium-hexafluorophosphat
99%
Synonym(e):
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
Größe auswählen
25 G
€ 195,00
€ 195,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 195,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(PF6)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.22
Beilstein:
3748868
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 195,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer[1] and reduction of esters in aprotic solvents.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)