Wichtige Dokumente
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Größe auswählen
25 G
€ 82,90
100 G
€ 303,00
€ 82,90
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 82,90
100 G
€ 303,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4NBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
207-055-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
crystals
€ 82,90
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
365-368 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Gehalt (aus H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable