Merck
433918
Sigma-Aldrich
Bariummetaphosphat
Synonym(e):
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
About This Item
Lineare Formel:
Ba(PO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
1560 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
InChIKey
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)