Merck
432962
Sigma-Aldrich
Vanadyl-2,11,20,29-tetra-tert-butyl-2,3-naphthalocyanin
Dye content 95 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C64H56N8OV
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1004.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
808 nm
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2cc3c4nc(nc5n6[V](=O)n7c(nc8nc(nc6c9cc%10cc(ccc%10cc59)C(C)(C)C)c%11cc%12ccc(cc%12cc8%11)C(C)(C)C)c%13cc%14ccc(cc%14cc%13c7n4)C(C)(C)C)c3cc2c1
InChI
1S/C64H56N8.O.V/c1-61(2,3)41-17-13-33-25-45-49(29-37(33)21-41)57-65-53(45)70-58-51-31-39-23-43(63(7,8)9)19-15-35(39)27-47(51)55(67-58)72-60-52-32-40-24-44(64(10,11)12)20-16-36(40)28-48(52)56(68-60)71-59-50-30-38-22-42(62(4,5)6)18-14-34(38)26-46(50)54(66-59)69-57;;/h13-32H,1-12H3;;/q-2;;+2
InChIKey
KYDACBKVLZCERN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1