Fortfahren mit
425982
IR-792-Perchlorat
Dye content 99 %
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2-[2-[3-[(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-yliden)-ethyliden]-2-(phenylthio)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium Perchlorat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H49ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
713.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 233,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, 99%
Quality Segment
mp
201-203 °C (lit.)
λmax
792 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Sc6ccccc6
InChI
1S/C42H49N2S.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
IJYUKSSLCNLVNM-UHFFFAOYSA-M
Application
IR laser dye
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
543292425311543365
description
Dye content 99 %
description
Dye content 90 %
description
Dye content ≥95 %
description
Dye content 80 %
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, 99%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥95%
composition
Dye content, 80%
mp
201-203 °C (lit.)
mp
209-212 °C (lit.)
mp
232-234 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmax
792 nm
λmax
782 nm
λmax
780 nm
λmax
820 nm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)